Learn More
Eppendorf™ Forschungstool 3 Neo-Anpassungswerkzeug
Artikelnummer. 30689609 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Pipettenjustierwerkzeug
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
30689609 Pipettenjustierwerkzeug 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30689609 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3102690000
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28037
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie das Einstellwerkzeug, um Werkseinstellungen oder temporäre Einstellungen zu ändern. Eppendorf Research 3 neo Pipetten.
  • Passt die Werkseinstellungen oder temporären Einstellungen an Eppendorf Research™ plus und 3 neo Pipetten
  • Unverzichtbar für präzise Kalibrierung und Leistungsoptimierung
  • Original Eppendorf Das Ersatzteil gewährleistet Kompatibilität und Zuverlässigkeit
  • Idealer Ersatz, falls das Werkzeug aus der Originalverpackung verlegt wurde.
  • Enthält 3 Neo-Einstellwerkzeuge pro Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ Pipettenjustierwerkzeug
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 Neo
Menge 1 Pk.