Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Werksjustierdichtung
Artikelnummer. 30689666 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Schutzsiegel
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
30689666 Schutzsiegel 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30689666 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3102603001
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28037
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Werkseitig einstellbare Dichtung für Eppendorf Research™ 3 neo
  • Werkseitig einstellbare Dichtung, speziell entwickelt für Eppendorf Research™ 3 Neo-Pipetten
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für Langlebigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Dient als Schutzdichtung bei der Werkskalibrierung oder Pipettenjustierung.
  • Gewährleistet Manipulationssicherheit und erhält die Integrität des Instruments aufrecht.
  • Ideal zur Aufrechterhaltung von Genauigkeit und Konformität in Laborumgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ Schutzsiegel
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 Neo, Einstelldichtung
Menge 1 Pk.