Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Pipettenkarussell und Halter
Artikelnummer. 30689724 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Pipettenhalter
Pipettenkarussell
Positionen:
1
6
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Positionen Packungsgröße
30689724 Pipettenkarussell 6 1 Stück
30689699 Pipettenhalter 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30689724 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3116000236
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unsere flexiblen Karussells, Ständer und Wandhalterungen passen für alle gängigen manuellen Liquid-Handling-Geräte von Eppendorf.
  • Der Eppendorf Das Pipettenhaltersystem speichert alle aktuellen mechanischen und elektronischen Eppendorf Pipetten und die meisten ihrer Vorgänger
  • Pipettenkarussell 2, weiß, drehbarer Halter mit 6 Halterungen für Eppendorf Research™ 3 neo Pipetten
  • Karussells und Ständer mit austauschbaren Pipettenhaltern und Ladeschalen, kein Werkzeug erforderlich
  • Große Gummifüße schützen Karussells und Ständer vor Flüssigkeiten, die auf die Arbeitsfläche verschüttet werden.
  • Piktogramme auf allen Ladegeräten und Pipettenhaltern zur eindeutigen Zuordnung im Labor
  • Sparen Sie wertvollen Platz auf der Werkbank mit dem Eppendorf Pipettenhaltersystem
  • Mit Platz für bis zu sechs Ein- oder Mehrkanalpipetten können Sie all Ihre Pipetten problemlos aufbewahren. Eppendorf Pipetten und Mehrfachdosierer in greifbarer Nähe
  • Unsere flexiblen Karussells, Ständer und Wandhalterungen passen für alle aktuellen manuellen Liquid-Handling-Geräte von Eppendorf sowie für die meisten ihrer Vorgängermodelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Manuelle Pipetten (6)
Material Polycarbonat
Positionen 6
Form Rund
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 Neo
Menge Je 1
Produkttyp Pipettenkarussell
Einschübe Keine