Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Pipette Carousel and Holder
Artikelnummer. p-200135750 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Pipettenhalter
Pipettenkarussell
Positionen:
1
6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Positionen unitSize
30689724 Pipettenkarussell 6 1 Stück
30689699 Pipettenhalter 1 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 30689724
Marke: Eppendorf™ 3116000236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Our flexible carousels, stands and wall mount devices fit all current Eppendorf manual liquid handling instruments
  • The Eppendorf Pipette Holder System stores all current mechanical and electronic Eppendorf pipettes and most of their predecessors
  • Pipette Carousel 2, white Rotatable holder with 6 holders for Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
  • Carousels and Stands with interchangeable pipette holders and charger shells, no tools required
  • Large rubber feet protect carousels and stands from liquids spilled on bench top\n
  • Pictograms on all charger shells and pipette holders for clear assignment in the lab
  • Save valuable bench space with the Eppendorf Pipette Holder System
  • With space for up to six single- or multi-channel pipettes, you can easily store all of your Eppendorf pipettes and multi-dispensers within easy reach
  • Our flexible carousels, stands and wall mount devices fit all current Eppendorf manual liquid handling instruments as well as most of their predecessors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe White
Aufnahmevermögen Manual Pipettes (6)
Material Polycarbonate
Positionen 6
Form Circular
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 Neo
Menge 1 Ea.
Produkttyp Pipettenkarussell
Einschübe None