Learn More
Eppendorf Research™ 3 neo Single Channel Pipettes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30689650 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2,5 μl
0,1 bis 2 ml
0,25 bis 5 ml
0,5 bis 10 μl
0,5 bis 10 ml
1 bis 20 μl
10 bis 200 μl
15 bis 300 μl
5 bis 100 μl
50 bis 1.000 μl
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Gelb
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
30689650 5 bis 100 μl Gelb 1 Stück
30689708 0,1 bis 2,5 μl Dunkelgrau 1 Stück
30689698 0,5 bis 10 μl Mittelgrau 1 Stück
30689613 1 bis 20 μl Hellgrau 1 Stück
30689647 1 bis 20 μl Gelb 1 Stück
30689722 10 bis 200 μl Gelb 1 Stück
30689736 15 bis 300 μl Orange 1 Stück
30689672 50 bis 1.000 μl Blau 1 Stück
30689741 0,1 bis 2 ml Rot 1 Stück
30689712 0,25 bis 5 ml Violett 1 Stück
30689663 0,5 bis 10 ml Türkis 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30689650 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 3174000005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erleben Sie manuelles Pipettieren der nächsten Generation: Steigern Sie die Effizienz mit der „schnellen“ Lautstärkeauswahl oder profitieren Sie von der Einhandbedienung im „einfachen“ Modus. Verbessern Sie Ihre Reproduzierbarkeit mit einer Lautstärkesperre und temporären Anpassungen für unterschiedliche Arbeitsabläufe. Genießen Sie ergonomischen Komfort dank kurzem Tastendruck und geringem Kraftaufwand.
  • Mechanische Luftkissenpipette mit 2-Tasten-Bedienung (ein Bedienelement zur Volumeneinstellung/zum Pipettieren und eines zum Abwerfen der Pipettenspitze) und anpassbaren Einstellungen für einfaches, ergonomisches und zuverlässiges Pipettieren
  • Pipettierleistung über ISO 8655-Anforderungen bei Verwendung mit Originalteilen Eppendorf™ Pipettenspitzen
  • Ergonomisches Design gemäß der Eppendorf PhysioCare Concept™ ausgewogen, organisch, leicht und mit geringen Pipettierkräften
  • Federbelastete Spitzenkegel reduzieren die Kräfte beim Anbringen und Auswerfen der Spitze und minimieren so das Risiko von Überlastungsverletzungen.
  • Vorübergehende Anpassung zur Erhöhung der Genauigkeit für verschiedene Flüssigkeitstypen, Düsengeometrien oder Höhenlagen, ohne die Werkskalibrierung dauerhaft zu verändern.
  • Abnehmbare Beschriftungs- und Markierungsmöglichkeiten mit separat erhältlichen ColorTag-Pipettenmarkierungsringen.
  • Vollständige Autoklavierbarkeit, hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie einfache Demontage und Montage ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten und mühelose Dekontamination und Reinigung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655, ACT (US) Label
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.™
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitzen
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Forschung
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Verstellbare Einkanalpipette
Volumen (metrisch) 5 bis 100 μl
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitze 200 μL
Enthält Justierwerkzeug, Pipettenfett, Sicherungsring
Menge 1 Pk.
Gewährleistung 24 Monate
Länge (metrisch) 53 mm
Gewicht (metrisch) 76 g