Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Einkanalpipetten, BASIC Trade In Pipette
Artikelnummer. 30689630
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2,5 μl
0,1 bis 2 ml
0,25 bis 5 ml
0,5 bis 10 μl
0,5 bis 10 ml
1 bis 20 μl
10 bis 200 μl
15 bis 300 μl
5 bis 100 μl
50 bis 1.000 μl
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Gelb
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Packungsgröße
30689630 0,5 bis 10 ml Türkis 1 Stück
30689617 0,1 bis 2,5 μl Dunkelgrau 1 Stück
30689606 0,5 bis 10 μl Mittelgrau 1 Stück
30689638 1 bis 20 μl Hellgrau 1 Stück
30689643 1 bis 20 μl Gelb 1 Stück
30689611 5 bis 100 μl Gelb 1 Stück
30689676 10 bis 200 μl Gelb 1 Stück
30689646 15 bis 300 μl Orange 1 Stück
30689729 50 bis 1.000 μl Blau 1 Stück
30689659 0,1 bis 2 ml Rot 1 Stück
30689702 0,25 bis 5 ml Violett 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30689630 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3174000030
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erleben Sie manuelles Pipettieren der nächsten Generation: Steigern Sie die Effizienz mit der „schnellen“ Lautstärkeauswahl oder profitieren Sie von der Einhandbedienung im „einfachen“ Modus. Verbessern Sie Ihre Reproduzierbarkeit mit einer Lautstärkesperre und temporären Anpassungen für unterschiedliche Arbeitsabläufe. Genießen Sie ergonomischen Komfort dank kurzem Tastendruck und geringem Kraftaufwand.
  • Mechanische Luftkissenpipette mit 2-Tasten-Bedienung
  • Anpassbare Einstellungen für einfaches, ergonomisches und zuverlässiges Pipettieren
  • Ergonomisches Design gemäß der Eppendorf PhysioCare Concept™ ausgewogen, organisch, leicht und mit geringen Pipettierkräften
  • Federbelastete Spitzenkegel reduzieren die Kräfte beim Anbringen und Auswerfen der Spitze und minimieren so das Risiko von Überlastungsverletzungen.
  • Vorübergehende Anpassung zur Erhöhung der Genauigkeit für verschiedene Flüssigkeitstypen, Düsengeometrien oder Höhenlagen, ohne die Werkskalibrierung dauerhaft zu verändern.
  • Abnehmbare Beschriftungs- und Markierungsmöglichkeiten mit ColorTag Pipettenmarkierungsringen (separat erhältlich).
  • Vollständige Autoklavierbarkeit, hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie einfache Demontage und Montage ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten und mühelose Dekontamination und Reinigung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.™
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Türkis
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitzen
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Forschung
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Verstellbare Einkanalpipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 ml
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitze 10 ml
Enthält Justierwerkzeug, Pipettenfett, Schutzfilter
Menge 1 Pk.
Gewährleistung 24 Monate
Gewicht (metrisch) 112 g