Learn More
Eppendorf™ Ausstoßhülse für Research 3 Neo Einkanalpipetten
Artikelnummer. 30689739
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 μL
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1.000 μl
2 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30689739 300 μl 1 Stück
30689612 2,5 μL 1 Stück
30689602 10 μl 1 Stück
30689642 20 μl 1 Stück
30689641 100 μl 1 Stück
30689679 200 μl 1 Stück
30689697 1.000 μl 1 Stück
30689618 2 mL 1 Stück
30689728 5 mL 1 Stück
30689682 10 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30689739 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3102630006
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auswerferhülsen ermöglichen ein einfaches und effizientes Auswerfen der Spitze.
  • Auswerferhülsen ermöglichen ein einfaches und effizientes Auswerfen der Spitze.
  • Diese Originale Eppendorf Die Ersatzteile sind so konstruiert, dass sie die Auswerferhülsen ersetzen. Eppendorf Research™ 3 neo Pipetten
  • Erhältlich in verschiedenen Farbcodes mit Auswurfvorrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ Auswerferhülse
Volumen (metrisch) 300 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen
Menge 1 Pk.