Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Einkanalpipetten-Verschlussring
Beschreibung
- Entwickelt für Eppendorf Einkanalpipetten
- Ideal bei Verwendung von Pipettenspitzen von Drittanbietern
- Hilft dabei, die federbelastete Spitzenkegelfunktion zu deaktivieren.
- Gewährleistet sicheren Spitzenanschluss und präzises Pipettieren
- Enthält 3 Neo-Einkanalpipetten und Verschlussringe
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pipetten |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Verriegelungsclip |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Research plus, Reference 2 Einkanalpipetten |
| Menge | 1 Pk. |