Learn More
3-Nitro-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327016 1 g 1 Gramm
11337016 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06845.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 24807-55-4 | C2H2N4O2 | 114.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24807-55-4
Summenformel C2H2N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.064
MDL-Nummer MFCD00009749
InChI-Schlüssel KUEFXPHXHHANKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro, s-triazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-1,2,4 triazole, 3-nitro-1,2,4 triazole, zlchem 554, 3-nitro-1,4-triazole
PubChem CID 90614
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-1,2,4-Triazol
SMILES C1=NNC(=N1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt ∽215°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 607167
Formelmasse 114.06
Reinheit (%) 96%