Learn More
3-Nitro-1,2,4-Triazol, TRC
Artikelnummer. 30240856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240856 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30240856 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN58500025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-1,2,4-triazole
CAS 24807-55-4
Summenformel C2 H2 N4 O2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-3-1-4-5-2/h1H,(H,3,4,5)
SMILES [O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
IUPAC-Name 3-Nitro-1H-1,2,4-Triazol
Molekulargewicht (g/mol) 114.06
Formelmasse 114.0178