Learn More
3-Nitro-4-hydroxychinolin, TRC
Artikelnummer. 30470853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470853 1 g 1 Gramm
30469554 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4962101G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-4-hydroxyquinoline
CAS 50332-66-6
Summenformel C9 H6 N2 O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9-6-3-1-2-4-7(6)10-5-8(9)11(13)14/h1-5H,(H,10,12)
SMILES Oc1c(cnc2ccccc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Nitrochinolin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 190.16
Formelmasse 190.0378