Learn More
3-Nitro-Alpha-Toluensulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490947 25 g 25 Gramm
11470947 1 g 1 Gramm
11480947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23333.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 58032-84-1 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58032-84-1
Summenformel C7H6ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 235.64
MDL-Nummer MFCD01859935
InChI-Schlüssel IUYFKLDRPZLAQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 3-nitrobenzylsulfonyl chloride, 3-nitrophenylmethanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-nitrophenyl methyl sulfone, acmc-1b04d, 3-nitro-phenylmethane-sulfonyl chloride, 3-nitrophenyl methanesulphonyl chloride, 3-nitrobenzenemethanesulfonyl chloride
PubChem CID 13196775
IUPAC-Name (3-Nitrophenyl)methanesulfonylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CS(Cl)(=O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 95°C to 102°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 235.64
Reinheit (%) 95%