Learn More
3-Nitro-D-tyrosine, TRC
Artikelnummer. 30477275
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30477275 100 mg
30476841 50 mg
30472389 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN503883100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32988-39-9
Summenformel C9H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
Synonym D-Tyrosine, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-D-tyrosine (ACI), Tyrosine, 3-nitro-, D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-D-tyrosine
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
Menge 100 mg
Formelmasse 226.059
Versandbedingung Room Temperature