Learn More
3'-Nitroacetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440133 250 g 250 Gramm
11379459 500 g -
11430133 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440133 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12155.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
3'-Nitroacetophenone is used as an intermediate in pharmaceutical industry for making drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′-Nitroacetophenon wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.75 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-89-1
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.148
MDL-Nummer MFCD00007259
InChI-Schlüssel ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC-Name 1-(3-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Nitroacetophenone
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Siedepunkt 202°C
Geruch Slightly sweetish
Menge 250 g
Beilstein 743002
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.75g/L @ 20°C.
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) ≥98%