Learn More
3-Nitrobenzaldoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Nitrobenzaldoxime |
| Schmelzpunkt | 122°C to 125°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2047081 |
| Formelmasse | 166.14 |
| Reinheit (%) | 98% |