missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitrobenzaldoxim, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7045023
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317256 25 g 25 Gramm
11327256 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11317256

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09144.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3431-62-7
Summenformel C7H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.136
MDL-Nummer MFCD00007275
InChI-Schlüssel GQMMRLBWXCGBEV-YVMONPNESA-N
Synonym 1z-3-nitrobenzaldehyde oxime, m-nitrobenzaldehyde oxime, 3-nitrobenzaldehyde oxime, nz-n-3-nitrophenyl methylidene hydroxylamine, m-nitrobenzaldoxime, anti-m-nitrobenzaldoxime, z-m-nitrobenzaldoxime, 3-nitrobenzaldoxime, nsc34, e-3-nitrobenzaldehyde oxime
PubChem CID 5369356
IUPAC-Name (NZ)-N-[(3-Nitrophenyl)methyliden]hydroxylamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=NO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzaldoxime
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2047081
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.