Learn More
3-Nitrobenzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458797 5 g 5 Gramm
15448797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52212.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5023-94-9 | Molecular Formula: C7H7N3O3 | Molecular Weight: 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5023-94-9
Summenformel C7H7N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00053609
InChI-Schlüssel ZAIHFKLUPWFUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzamidine, m-nitrobenzamide oxime, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzimidamide, m-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-3-nitro, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 6424871
IUPAC-Name (Z)-N'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzamidoxime
Menge 5 g
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 97%