Learn More
3-Nitrobenzolsulfonsäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10246980 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10656974 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209120010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-68-4
Summenformel C6H4NNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 225.15
MDL-Nummer MFCD00007490
InChI-Schlüssel LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
IUPAC-Name Natrium-3-Nitrobenzolsulfonat
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 350.0°C
Farbe Gelb
pH 6 to 10 (1% aq. soln.)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4SO3Na
Menge 1 kg
Beilstein 11, 68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L water (20°C)
Formelmasse 225.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver