Learn More
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10781442 25 g Glasflasche 25 Gramm
10117800 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415840250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-51-7
Summenformel C6H4ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 221.62
MDL-Nummer MFCD00007435
InChI-Schlüssel MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC-Name 3-Nitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 65.0°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SO2ClC6H4NO2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 221.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver