Learn More
3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10743823 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10743823 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03534DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol
CAS 126318-27-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H5NO4
MDL-Nummer MFCD00114881
Menge 1 g
Synonym 3-nitrobenzo b furan-5-ol, 5-benzofuranol,3-nitro, acmc-20e4do, 3-nitro-5-benzofuranol, 3-nitrobenzofuran-5-ol, 3-nitro-5-hydroxybenzofuran, 5-hydroxy-3-nitrobenzo b furan, 5-hydroxy-3-nitro-1-benzofuran
InChI-Schlüssel ZQPBTBWGCWHIGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CO2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Nitro-1-benzofuran-5-ol
Molekulargewicht (g/mol) 179.131
PubChem CID 2797494
Formelmasse 179.13
Reinheit (%) 97%