Learn More
3-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483234 50 g 50 Gramm
11493234 250 g 250 Gramm
11473234 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10579.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185.563 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-90-4
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.563
MDL-Nummer MFCD00007247
InChI-Schlüssel NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
PubChem CID 8495
IUPAC-Name 3-Nitrobenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 1.42
Siedepunkt 276°C to 278°C (decomposition)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 777186
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzoyl chloride