Learn More
3-Nitrobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30468225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468225 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4936151MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 121-90-4
Summenformel C7H4ClNO3
Menge 1 mg
Synonym m-Nitrobenzoyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC-Name 3-Nitrobenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 185.56
Formelmasse 184.988