Learn More
3-Nitrobenzylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456847
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456847 5 g 5 Gramm
11466847 25 g 25 Gramm
11476847 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14310.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3958-57-4 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3958-57-4
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD00007271
InChI-Schlüssel LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
PubChem CID 77568
IUPAC-Name 1-(Bromethyl)-3-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzyl bromide
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 153°C to 154°C (7 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 742795
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) ≥98%