Learn More
3-Nitrobenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452798
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452798 10 g 10 Gramm
11462798 50 g 50 Gramm
11472798 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16775.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 619-23-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-23-8
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007272
InChI-Schlüssel APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-3-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzyl chloride
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Siedepunkt 150°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 742794
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%