Learn More
3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 17914376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914376 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17914376 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1497.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
CAS 1346242-31-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (3-Nitrophenyl)-N-ethyl-N-methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Menge 25 mg
Formelmasse 224,0797 g/mol