Learn More
3-Nitrophenylethyl(methyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30473511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473511 100 mg -
30464457 10 g 10 Gramm
30468003 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN503470100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346242-31-6
Summenformel C10 H12 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
IUPAC-Name (3-Nitrophenyl) N-Ethyl-N-Methylcarbamat
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Formelmasse 224.0797