Learn More
3-Nitrophthalsäure, Mikromol
Artikelnummer. 30459978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30459978 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459978 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3641.300025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Nitrophthalsäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalic Acid
CAS 603-11-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Nitrophthalic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H5 N O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Nitrophthalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 211.13
Menge 25 mg
Formelmasse 211,0117 g/mol