Learn More
3-Nitrophthalsäure, TRC
Artikelnummer. 30470307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470307 250 g 250 Gramm
30473294 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN515295250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-11-2
Summenformel C8 H5 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 211.13
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
IUPAC-Name 3-Nitrophthalsäure
SMILES OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalic Acid
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 211.0117