Learn More
3-Nitrophthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482548 100 g 100 Gramm
11472548 25 g 25 Gramm
11492548 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15857.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 641-70-3 | C8H3NO5 | 193.11 g/mol
4-Nitrophthalic Anhydride is an intermediate for the synthesis of the benzimidazole PARP inhibitor I, ABT-472. It reacts with aminoquinazolinones to yield phthalimidoquinazolinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophthalisches Anhydrid ist ein Zwischenprodukt für die Synthese des Benzimidazol PARP-Inhibitors I, ABT-472. Reagiert mit Aminochinazolinonen, um Phthalimidochinazolinone zu erhalten.
Löslichkeit
Kann sich in Wasser zersetzen.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 641-70-3
Summenformel C8H3NO5
Molekulargewicht (g/mol) 193.11
MDL-Nummer MFCD00005921
InChI-Schlüssel ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride
PubChem CID 21631
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalic anhydride
Schmelzpunkt 161°C to 166°C
Menge 100 g
Beilstein 179963
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen May decompose in water.
IUPAC-Name 4-Nitro-2-Benzofuran-1,3-Dion
Formelmasse 193.11
Reinheit (%) 97%