Learn More
3-Nitrophthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448156 100 g 100 Gramm
11428156 5 g 5 Gramm
11438156 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15291.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 603-62-3 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
3-Nitrophthalimide is a useful dye for biological research purposes. It is a nitro heterocyclic compounds found to exhibit potential antifungal activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrophthalimid ist ein nützlicher Farbstoff für biologische Forschungszwecke. Es ist eine Nitro heterocyclische Verbindung, für die festgestellt wurde, dass sie potenzielle antimykotische Aktivitäten zeigt.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich, weit entfernt von nicht kompatiblen Substanzen wie Oxidationsmitteln und Basen, lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-62-3
Summenformel C8H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.13
MDL-Nummer MFCD00041852
InChI-Schlüssel BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalimide, 4-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 3-nitro, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro, nitrophthalimide, 4-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 3-nitro-phthalimide, pubchem12007
PubChem CID 11779
IUPAC-Name 4-Nitroisoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalimide
Schmelzpunkt 217°C to 221°C
Menge 100 g
Beilstein 179965
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 98%