missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitrophthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022482
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11428156

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15291.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 603-62-3 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol

3-Nitrophthalimide is a useful dye for biological research purposes. It is a nitro heterocyclic compounds found to exhibit potential antifungal activities.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Nitrophthalimid ist ein nützlicher Farbstoff für biologische Forschungszwecke. Es ist eine Nitro heterocyclische Verbindung, für die festgestellt wurde, dass sie potenzielle antimykotische Aktivitäten zeigt.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich, weit entfernt von nicht kompatiblen Substanzen wie Oxidationsmitteln und Basen, lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 603-62-3
Summenformel C8H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.13
MDL-Nummer MFCD00041852
InChI-Schlüssel BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalimide, 4-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 3-nitro, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro, nitrophthalimide, 4-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 3-nitro-phthalimide, pubchem12007
PubChem CID 11779
IUPAC-Name 4-Nitroisoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalimide
Schmelzpunkt 217°C to 221°C
Menge 5 g
Beilstein 179965
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt