Learn More
3-Nitrophthalonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470828
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470828 5 g 5 Gramm
11480828 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11470828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25269.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51762-67-5 | C8H3N3O2 | 173.13 g/mol
3-Nitrophthalonitrile is a useful dye for biological research purposes. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, chemicals, dyestuff and phthalocyanine blue pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrophthalonitril ist ein nützlicher Farbstoff für biologische Forschungszwecke. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Chemikalien, Farbstoffen und Phthalocyanin-Blaupigmenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51762-67-5
Summenformel C8H3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 173.13
MDL-Nummer MFCD00191558
InChI-Schlüssel UZJZIZFCQFZDHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalonitrile, 2,3-dicyanonitrobenzene, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3-nitro, 3-nitrophthalodinitrile, 1,2-dicyano-3-nitrobenzene, 3-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, nitrophthalonitrile, 3-nitro-phthalonitrile, 3-nitrophthalonitrile?, acmc-209kvo
PubChem CID 162652
IUPAC-Name 3-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(C#N)=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalonitrile
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Menge 5 g
Beilstein 2263686
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 173.13
Reinheit (%) 99%