Learn More
3-Nitrothiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488677 5 g 5 Gramm
15478677 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52152.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70102-34-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70102-34-0
Summenformel C7H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.197
MDL-Nummer MFCD09757586
InChI-Schlüssel HDQCHDWHHGEXQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzene-1-carbothioamide, 3-nitrothiobenzamide, 3-nitrobenzothioamide, 3-nitro-thiobenzamide, 3-nitrobenzenethioamide, 3-nitro-thio-benzamide, benzenecarbothioamide, 3-nitro
PubChem CID 12668182
IUPAC-Name 3-Nitrobenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrothiobenzamide
Menge 5 g
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 97%