Learn More
3-Nitrotoluol, TRC
Artikelnummer. 30479689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479689 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30479689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN234461100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-methyl-3-nitrobenzene
CAS 99-08-1
Summenformel C7 H7 N O2
Menge 100 mg
Synonym Benzene, 1-methyl-3-nitro- (9CI, ACI), 1-Methyl-3-nitrobenzene (ACI), Toluene, m-nitro- (8CI), 1-Nitro-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-nitrobenzene, 3-Methylnitrobenzene, 3-Nitrotoluene, m-Methylnitrobenzene, m-Mononitrotoluene, m-Nitrotoluene, MNT, NSC 9578
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.0477