Learn More
3-Nitrotoluol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-methyl-3-nitrobenzene |
| CAS | 99-08-1 |
| Summenformel | C7 H7 N O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzene, 1-methyl-3-nitro- (9CI, ACI), 1-Methyl-3-nitrobenzene (ACI), Toluene, m-nitro- (8CI), 1-Nitro-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-nitrobenzene, 3-Methylnitrobenzene, 3-Nitrotoluene, m-Methylnitrobenzene, m-Mononitrotoluene, m-Nitrotoluene, MNT, NSC 9578 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Methyl-3-Nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.14 |
| Formelmasse | 137.0477 |