Learn More
3-Nonin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459743
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459743 5 g 5 Gramm
11339459 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11459743
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12922.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Findet Anwendung bei der Synthese von 3,3,4,4-2H4-Nonanol und 3,3,4,4-2H4-Nonanal.
Löslichkeit
Perfekt löslich in wässrigen Lösungen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31333-13-8
Summenformel C9H16O
Molekulargewicht (g/mol) 140.23
MDL-Nummer MFCD00002958
InChI-Schlüssel TZZVRLFUTNYDEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nonyn-1-ol, 2-hydroxyethyl pentylacetylene, 1-hydroxy-3-nonin, pubchem13073, acmc-209hlo
PubChem CID 123437
IUPAC-Name non-3-yn-1-ol
SMILES CCCCCC#CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nonyn-1-ol
Dichte 0.884
Siedepunkt 111°C to 112°C (20 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.457
Menge 5 g
Beilstein 1700444
Löslichkeitsinformationen Optimally soluble in aqueous solutions.
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 98%