Learn More
3-O-Acetyl-4,6-O-Isopropyliden-D-Glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486848 250 mg 250 Milligramm
15476848 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60386.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97747-17-6
Summenformel C11H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 228.244
MDL-Nummer MFCD22989002
InChI-Schlüssel JSKNNUBJVJGXIN-BBBLOLIVSA-N
Synonym 3-o-acetyl-4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl acetate, 1,5-anhydro-2-deoxy-3-o-acetyl-4-o,6-o-isopropylidene-d-arabino-hexa-1-enitol
PubChem CID 25259938
IUPAC-Name [(4aR,8R,8aS)-2,2-Dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]acetat
SMILES CC(=O)OC1C=COC2C1OC(OC2)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-Acetyl-4,6-O-isopropylidene-D-glucal
Menge 250 mg
Formelmasse 228.24
Reinheit (%) 97%