Learn More
3-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-D-Fruktose, TRC
Artikelnummer. 30136580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136580 25 g 25 Gramm
17929334 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG42350025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-25-1
Summenformel C12 H22 O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.3
Synonym D-Fructose, 3-O-α-D-glucopyranosyl- (9CI, ACI), 3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose (ACI), Turanose (6CI, 8CI), 3-(α-D-Glucosido)-D-fructose, D-(+)-Turanose, D-Turanose, NSC 1222
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]Oxyoxan-2,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Turanose
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
Formelmasse 342.1162