Learn More
3'-O-Desmethyletoposid, TRC
Artikelnummer. 30010498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010498 25 mg 25 Milligramm
30009178 50 mg 50 Milligramm
18000070 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29197025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100007-54-3
Summenformel C28 H30 O13
Molekulargewicht (g/mol) 574.53
Synonym (5R,5aR,8aR,9S)-5-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-9-[[4,6-O-(1R)-ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 3'-Demethyl Etoposide, 3'-O-Demethyletoposide;
SMILES C[C@@H]1OC[C@@H]2[C@@H](O1)[C@@H]([C@H]([C@@H](O2)O[C@H]3[C@H]4COC(=O)[C@@H]4[C@@H](C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=C(C(=C7)OC)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-O-Desmethyl Etoposide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H30O13/c1-10-35-8-19-26(39-10)23(31)24(32)28(40-19)41-25-13-6-17-16(37-9-38-17)5-12(13)20(21-14(25)7-36-27(21)33)11-3-15(29)22(30)18(4-11)34-2/h3-6,10,14,19-21,23-26,28-32H,7-9H2,1-2H3/t10-,14+,19-,20-,21+,23-,24-,25-,26-,28+/m1/s1
Formelmasse 574.1686