Learn More
3-O-Methyl-D-Glucose Kristallines Pulver MP Biomedicals
Artikelnummer. 11482372 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482372 25 g 25 Gramm
11462372 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482372 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215165125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 €
    909.30 € / 25 Gramm
    Sparen 45.70 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13224-94-7
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00063266
InChI-Schlüssel SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
Synonym 2S,3R,4S,5R,6R-6-Hydroxymethyl-4-methoxyoxan-2,3,5-triol, a-D-Glucopyranosid, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydro-2h-pyran-2,3,5-triol, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-2,3,5-triol, 3-o-methyl-, a-d-glucopyranose, 3-o-methyl-alpha-d-glucose, a-d-glucopyranose,3-o-methyl, alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl, 3-o-methyl-d-glucopyranose
PubChem CID 83246
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxan-2,3,5-triol
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-methyl-D-glucose
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 194.2
Physikalische Form Pulver