Learn More
3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466106 1 g 1 Gramm
15476106 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60924.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 384346-91-2
Summenformel C20H30O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 378.54
MDL-Nummer MFCD01863523
InChI-Schlüssel ZTRSSQRWGPRALW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-o-tert-butyldimethylsilyl-4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4ar,8r,8ar-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy tert-butyl dimethylsilane
PubChem CID 71311532
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1OCC2OC=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-D-glucal
Menge 1 g
IUPAC-Name tert-Butyl({[2-(4-methoxyphenyl)-2H,4H,4aH,8H,8aH-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy})dimethylsilan
Formelmasse 378.53
Reinheit (%) 97%