missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021943
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11451818 50 g 50 Gramm
11461818 250 g 250 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11451818

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14488.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 589-98-0 | C8H18O | 130.23 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 589-98-0
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00004590
InChI-Schlüssel NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-octanol, octanol-3, amyl ethyl carbinol, ethyl-n-amylcarbinol, amylethylcarbinol, ethylamylcarbinol, 1-ethylhexanol, d-n-octanol, ethyl amyl carbinol, s-3-octanol
PubChem CID 11527
ChEBI CHEBI:80945
IUPAC-Name Octan-3-ol
SMILES CCCCCC(O)CC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Octanol
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 0.82
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.427
Menge 50 g
Beilstein 1719310
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.