Learn More
3-Octylthiophen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10309120 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10309120 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10309120 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 296140100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65016-62-8 | Molecular Formula: C12H20S | Molecular Weight: 196.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65016-62-8
MDL-Nummer MFCD00085281
InChI-Schlüssel WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
PubChem CID 566852
IUPAC-Name 3-Octylthiophen
SMILES CCCCCCCCC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Octylthiophene
Namenshinweis 94%
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 106°C to 107°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H20S
Brechungsindex 1.4870 to 1.492
Menge 10 g
Relative Dichte 0.91
Molekulargewicht (g/mol) 196.36
Formelmasse 196.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Octylthiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.