Learn More
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2690452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10663003
Marke: Thermo Scientific Acros 370120010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5617-74-3 | C5H4O3 | 112.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5617-74-3
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00126929
InChI-Schlüssel ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, oxabicyclohexanedione, pubchem18320, cyclopropane-1,2-dicarboxylic anhydride, 2,4-dioxo-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 3-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 3-oxabicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione, 3-oxa-bicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione
PubChem CID 2734721
IUPAC-Name 3-Oxabicyclo[3.1.0]Hexan-2,4-Dion
SMILES C1C2C1C(=O)OC2=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2, 4-dione
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°C to 60°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 100°C to 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Brocken
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Oxabicyclo¢3.1.0!hexane-2,4-dione
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.