Learn More
3-Oxetanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484258 1 g 1 Gramm
15494258 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57870.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
3-Oxetanone is used as a starting material for the preparation of other oxetanes compounds, which are of pharmacological interest. It is also considered as an object for theoretical studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Oxetanon wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung anderer von pharmakologischem Interesse befindlicher Oxetanverbindungen verwendet. Gilt auch als Objekt für theoretische Studien.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6704-31-0
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.063
MDL-Nummer MFCD09263255
InChI-Schlüssel ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
IUPAC-Name Oxetan-3-eins
SMILES C1C(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxetanone
Dichte 1.124
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran.
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 95%