Learn More
3-Oxo-1-Cyclopentanecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10081324
Marke: Thermo Scientific Acros 426340050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-78-2
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD01320173
InChI-Schlüssel RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid
PubChem CID 227798
ChEBI CHEBI:71213
IUPAC-Name 3-Oxocyclopentan-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59°C to 63.5°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.