Learn More
3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419410
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419410 250 mg 250 Milligramm
11429410 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419410 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50275.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26494-55-3
Summenformel C10H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 207.185
MDL-Nummer MFCD00269587
InChI-Schlüssel POGLODLVBYOXAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 2-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl acetic acid, 2-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, acmc-1cmvy, 2-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2-3-oxo-2h-benzo e 1,4-oxazin-4-yl acetic acid, 2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-acetic acid, 3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
PubChem CID 2735705
IUPAC-Name 2-(3-Oxo-H-1,4-Benzoxazin-4-yl)Ethansäure
SMILES C1C(=O)N(C2=CC=CC=C2O1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 207.19
Reinheit (%) 98%