Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-boronsäurepinakolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407116
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15407116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62168.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943994-02-3
Summenformel C14H18BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 275.111
MDL-Nummer MFCD12755796
InChI-Schlüssel ZXOSNHPLTJAXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 3-oxo-2h,4h-benzo b 1,4 oxazine-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 46856474
IUPAC-Name 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCC(=O)N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 275.11
Physikalische Form Fest