Learn More
3-Oxo-3,4-Dihydro-2H-Benzo[b][1,4]Oxazin-6-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30379999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379999 50 mg
30373697 100 mg
30382058 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379999 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58875850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134997-87-8
Summenformel C9H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.16
Synonym 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
IUPAC-Name 3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-6-Carboxylsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO4/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 193.0375