Learn More
3-Oxo-3-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10190782 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10099431 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10062304 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10190782 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04838EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 122454-46-0
Summenformel C10H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.16
MDL-Nummer MFCD00052146
InChI-Schlüssel IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propanenitrile, 4-trifluoromethoxy benzoyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxy benzoylacetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoyl acetonitrile, 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo-4-trifluoromethoxy, maybridge1_004897, acmc-1bxb1
PubChem CID 2777239
IUPAC-Name 3-Oxo-3-[4-(trifluormethoxy)phenyl]propannitril
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4C(O)CH2CN
Menge 10 g
Formelmasse 229.16
Reinheit (%) 97%